Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazolo
Imidazolo
Corrosivo
Irritante
Salute
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Imidazolo
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numero CAS:288-32-4
  • Formula:C₃H₄N₂
  • Numero MDL:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Punto di ebollizione:235 °C
  • Punto di fusione:85…91 °C
  • Punto di infiammabilità:145 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 27.80
    SFr. 27.80
    1 * 500 g
       SFr. 27.80
  • Bottle
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 48.50
    SFr. 48.50
    1 * 1 kg
       SFr. 48.50
  • Bottle
    2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 93.60
    SFr. 93.60
    1 * 2,5 kg
       SFr. 93.60