Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorothioxanthone 98%
2-Chlorothioxanthone 98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-Chlorothioxanthone 98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
2-Chlorothioxanthone 98%
5 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
  • Numero CAS:86-39-5
  • Formula:C₁₃H₇ClOS
  • Numero MDL:MFCD00005067
  • Molecular Weight:246.72 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 5 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 25 g
       SFr. 29.50
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 1’370.00
    SFr. 1’370.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 1’370.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 279.00
    SFr. 279.00
    1 * 500 g
       SFr. 279.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 60.70
    SFr. 60.70
    1 * 100 g
       SFr. 60.70