ContactUsLinkComponent
Tetracloroetilene 99%
  APOSOR460052-1KG
 :  
Tetracloroetilene 99%
  APOSOR460052-1KG
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :165.83 g/mol
 :121 °C
 :–22 °C
 :1.623 g/cm³ (25 °C)
 :Ambiente
 :204-825-9
 :1897
 :6.1,III
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
 :127-18-4
 :C₂Cl₄
 :MFCD00000834