Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Tetracloroetilene
Tetracloroetilene 99%
Tetracloroetilene 99%
APOSOR460052-1KG
:
Apollo Scientific
:
Tetracloroetilene 99%
APOSOR460052-1KG
:
Apollo Scientific
:
Tipo di conf.:
Bottle
Conf:
1 kg
Seq:
4024
:
:
165.83 g/mol
:
121 °C
:
–22 °C
:
1.623 g/cm³ (25 °C)
:
Ambiente
:
204-825-9
:
1897
:
6.1,III
:
GHS07
:
GHS08
:
GHS09
:
127-18-4
:
C₂Cl₄
:
MFCD00000834