9,10-Diphenylanthracene
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
- Numero CAS:1499-10-1
- Formula:C₂₆H₁₈
- Numero MDL:MFCD00001253
- Molecular Weight:330.43 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
4 varianti
Product Details & Documents
- Numero CAS:1499-10-1
- Formula:C₂₆H₁₈
- Numero MDL:MFCD00001253
- Molecular Weight:330.43 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.DisponibilitàPrice
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



