Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline 97%
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064319
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:255…257 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-542-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 411.00
    SFr. 411.00
    1 * 100 g
       SFr. 411.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 250 mg
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 2’050.00
    SFr. 2’050.00
    1 * 500 g
       SFr. 2’050.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 1 g
       SFr. 29.50
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 36.40
    SFr. 36.40
    1 * 5 g
       SFr. 36.40
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 25 g
       SFr. 111.00