Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chloroveratraldehyde
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
2-Chloroveratraldehyde
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
2-Chloroveratraldehyde
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
  • Numero CAS:5417-17-4
  • Formula:C₉H₉ClO₃
  • Numero MDL:MFCD00084942
  • Molecular Weight:200.62 g/mol
  • Punto di fusione:70…74 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:226-515-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 1 g
       SFr. 26.00
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 5 g
       SFr. 29.50
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 86.60
    SFr. 86.60
    1 * 25 g
       SFr. 86.60