Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitrobenzonitrile

3-Nitrobenzonitrile

Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
3-Nitrobenzonitrile
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
3-Nitrobenzonitrile

2 varianti

Product Details & Documents
Sinonimi:  m-Nitrobenzonitrile
  • Numero CAS:619-24-9
  • Formula:C₇H₄N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00007194
  • Molecular Weight:148.12 g/mol
  • Punto di ebollizione:165 °C/21mmHg
  • Punto di fusione:114…117 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-587-7
  • UN:3439
  • ADR:6.1,II
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 97.00
    SFr. 97.00
    1 * 100 g
       SFr. 97.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 414.00
    SFr. 414.00
    1 * 500 g
       SFr. 414.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..