Cupferron
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
- Numero CAS:135-20-6
- Formula:C₆H₉N₃O₂
- Numero MDL:MFCD00078422
- Molecular Weight:155.16 g/mol
- Punto di fusione:154 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: Ammonium 2-oxo-1-phenylhydrazinolate
- Numero CAS:135-20-6
- Formula:C₆H₉N₃O₂
- Numero MDL:MFCD00078422
- Molecular Weight:155.16 g/mol
- Punto di fusione:154 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
Specifications for Product Family
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.APOSOR2350-10KGNew Product - Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.APOSOR2350-2.5KGNew Product - Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.APOSOR2350-100GNew Product - Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.APOSOR2350-5GNew Product - Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.APOSOR2350-500GNew Product - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.APOSOR2350-25G