Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile 99%
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
4-Methoxybenzonitrile 99%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
4-Methoxybenzonitrile 99%
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • Numero CAS:874-90-8
  • Formula:C₈H₇NO
  • Numero MDL:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Punto di ebollizione:256…257 °C/765mmHg
  • Punto di fusione:57…60 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-871-6
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 48.50
    SFr. 48.50
    1 * 25 g
       SFr. 48.50
  • Bottle
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 100 g
       SFr. 108.00
  • Bottle
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 451.00
    SFr. 451.00
    1 * 500 g
       SFr. 451.00