D-(-)-Penicillamine
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
- Numero CAS:52-67-5
- Formula:C₅H₁₁NO₂S
- Numero MDL:MFCD00064302
- Molecular Weight:149.2 g/mol
- Punto di fusione:∼ 212 °C (dec.)
- Punto di fusione:ca 212 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
- Numero CAS:52-67-5
- Formula:C₅H₁₁NO₂S
- Numero MDL:MFCD00064302
- Molecular Weight:149.2 g/mol
- Punto di fusione:∼ 212 °C (dec.)
- Punto di fusione:ca 212 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..