Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Bromopicolinamide 97%
5-Bromopicolinamide 97%
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
5-Bromopicolinamide 97%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
5-Bromopicolinamide 97%
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  5-Bromopyridine-2-carboxamide
  • Numero CAS:90145-48-5
  • Formula:C₆H₅BrN₂O
  • Numero MDL:MFCD04066715
  • Molecular Weight:201.0200 g/mol
  • Punto di fusione:218…220 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    250 mg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 250 mg
       SFr. 26.00
  • Bottiglia di vetro
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 58.90
    SFr. 58.90
    1 * 1 g
       SFr. 58.90
  • Bottle
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 194.00
    SFr. 194.00
    1 * 5 g
       SFr. 194.00