Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeic acid
Caffeic acid
Irritante
Salute
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Caffeic acid
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
6 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • Numero CAS:331-39-5
  • Formula:C₉H₈O₄
  • Numero MDL:MFCD00004392
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Punto di fusione:194…198 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:206-361-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 5 g
       26.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 29.50 SFr.
    29.50 SFr.
    1 * 25 g
       29.50 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 39.90 SFr.
    39.90 SFr.
    1 * 100 g
       39.90 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 191.00 SFr.
    191.00 SFr.
    1 * 500 g
       191.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 939.00 SFr.
    939.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       939.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 3 740.00 SFr.
    3 740.00 SFr.
    1 * 10 kg
       3 740.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product