Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Chlorovalerophenone 97%

4'-Chlorovalerophenone 97%

Bottle, 50 g
Codice catalogo APOSOR11058-50G
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
4'-Chlorovalerophenone 97%
Codice catalogo APOSOR11058-50G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Numero CAS:  25017-08-7
4'-Chlorovalerophenone 97%

Bottle, 50 g

Numero CAS:  25017-08-7
Price
SFr. 26.00
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-(4-Chlorophenyl)pentan-1-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1-pentanone
  • Numero CAS:25017-08-7
  • Formula:C₁₁H₁₃ClO
  • Numero MDL:MFCD00018716
  • Molecular Weight:196.68 g/mol
  • Punto di fusione:29…33 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    50 g

Specifiche