3-Nitrobenzaldehyde
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
- Numero CAS:99-61-6
- Formula:C₇H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007249
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- Punto di ebollizione:285…290 °C
- Punto di fusione:55…59 °C
- Densità:1,28 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-772-6
2 varianti
Product Details & Documents
- Numero CAS:99-61-6
- Formula:C₇H₅NO₃
- Numero MDL:MFCD00007249
- Molecular Weight:151.12 g/mol
- Punto di ebollizione:285…290 °C
- Punto di fusione:55…59 °C
- Densità:1,28 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-772-6