1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:934-98-5
:
Formula:C₇H₁₇N₃
Numero MDL:MFCD03701701
:143.23 g/mol
Punto di ebollizione:112 °C/30mmHg
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:213-296-3
UN:2735
ADR:8,III
:GHS05
Frequently Bought Together