Potassio bromuro per spettrofotometria IR
Catalog # APOSIN2888-100G
Supplier: Apollo Scientific
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifications
About this item
:
Boiling Pt:1435 °C
Melting Pt:734 °C
Density:2.75 g/cm³ (25 °C)
:119 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:231-830-3
:GHS07
CAS Number:7758-02-3
Formula:KBr
MDL Number:MFCD00011358