Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-Serina
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
DL-Serina
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
  • Numero CAS:302-84-1
  • Formula:C₃H₇NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064223
  • Molecular Weight:105.09 g/mol
  • Punto di fusione:240 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 29.50 SFr.
    29.50 SFr.
    1 * 100 g
       29.50 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 69.30 SFr.
    69.30 SFr.
    1 * 500 g
       69.30 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 304.00 SFr.
    304.00 SFr.
    1 * 2,5 kg
       304.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 26.00 SFr.
    26.00 SFr.
    1 * 25 g
       26.00 SFr.