Orders LinkContactUsLinkComponent
Vancomycin hydrochloride 100 mg/ml
Vancomycin hydrochloride 100 mg/ml
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Vancomycin hydrochloride 100 mg/ml
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
Vancomycin hydrochloride 100 mg/ml
3 varianti
Product Details & Documents
  • Antibodies
Sinonimi:  (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid xhydrochloride, Vancomycin supplement
  • Numero CAS:1404-93-9
  • Formula:C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
  • Numero MDL:MFCD03613611
  • Molecular Weight:1485.71 g/mol
  • temperatura di conservazione:Congelamento
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    10 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 mL
    1 * 10 mL - SFr. 201.00
    SFr. 201.00
    1 * 10 mL
       SFr. 201.00
  • Bottle
    25 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - SFr. 390.00
    SFr. 390.00
    1 * 25 mL
       SFr. 390.00
  • Bottle
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - SFr. 1’300.00
    SFr. 1’300.00
    1 * 100 mL
       SFr. 1’300.00