Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Codice catalogo APOSBICL207-100MG
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:100 mg
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:436.37 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Refrigerata
Numero CAS:92921-24-9
Formula:C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numero MDL:MFCD00054978