Orders LinkContactUsLinkComponent
Citidina
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Citidina
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
  • Numero CAS:65-46-3
  • Formula:C₉H₁₃N₃O₅
  • Numero MDL:MFCD00006545
  • Molecular Weight:243.22 g/mol
  • Punto di fusione:210…220 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 500 g
       SFr. 104.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 503.00
    SFr. 503.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 503.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 29.50
    SFr. 29.50
    1 * 50 g
       SFr. 29.50