Orders LinkContactUsLinkComponent
Galactitol
Galactitol
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Galactitol
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:608-66-2
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00064288
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • temperatura di conservazione:Ambiente
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 45.10
    SFr. 45.10
    1 * 25 g
       SFr. 45.10
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 78.00
    SFr. 78.00
    1 * 100 g
       SFr. 78.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 272.00
    SFr. 272.00
    1 * 500 g
       SFr. 272.00
    Specifiche:
    New Product