Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin
α-Cyclodextrin
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
α-Cyclodextrin
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
4 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:10016-20-3
  • Formula:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numero MDL:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • Punto di fusione:>278 °C
  • Punto di fusione:>278 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:233-007-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 5 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 355.00
    SFr. 355.00
    1 * 500 g
       SFr. 355.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 34.70
    SFr. 34.70
    1 * 25 g
       SFr. 34.70
  • Bottle
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 78.00
    SFr. 78.00
    1 * 100 g
       SFr. 78.00