Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Katalognr. APOSBIB1157-1G
Anbieter: Apollo Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Bottle
- Conf:1 g
- Seq:3047
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:GHS07
Lagertemperatur:Ambiente
CAS-Nummer:86303-22-2
Formel:C₄₂H₇₅N₃O₁₆
MDL-Nummer:MFCD00082541