Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Biotina 99%
D(+)-Biotina 99%
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D(+)-Biotina 99%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
D(+)-Biotina 99%
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • Numero CAS:58-85-5
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Numero MDL:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • Punto di fusione:231…233 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-399-3