Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarosio
Agarosio
Irritante
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Agarosio
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
  • Gel Strength 1.5% >100g/cm2?2200g/cm2
  • Gelling temp 36 ± 1.5C
  • Melting temp 88 ± 1.5C
  • Ash Content <0.45%
  • Sulphate <0.1%
  • Clarity <4 NTU
  • DNA/RNAse Negative.
  • Use Rates 0.75% - 2%.
  • EEO 0.14 - 0.16
  • Numero CAS:9012-36-6
  • Numero MDL:MFCD00081294
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 78.00
    SFr. 78.00
    1 * 100 g
       SFr. 78.00
  • Bottle
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 278.00
    SFr. 278.00
    1 * 500 g
       SFr. 278.00
  • Bottle
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 433.00
    SFr. 433.00
    1 * 1 kg
       SFr. 433.00