D-Alanine
New Product
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
- Materials for peptides
- USP
- Pyrogen free
Sinonimi: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- Numero CAS:338-69-2
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008077
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- Punto di fusione:291…295 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-418-1
6 varianti
Product Details & Documents
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
- Materials for peptides
- USP
- Pyrogen free
Sinonimi: (R)-(-)-Alanine, Alanine, D-α-Alanine, D(-)-Alanine, H-D-Ala-OH, α-Alanine
- Numero CAS:338-69-2
- Formula:C₃H₇NO₂
- Numero MDL:MFCD00008077
- Molecular Weight:89.09 g/mol
- Punto di fusione:291…295 °C (dec.)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:206-418-1
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product
- Specifiche:New ProductNew Product