Orders LinkContactUsLinkComponent
Grounding cables, b.safe
Nome del fornitore:   Bohlender
Grounding cables, b.safe
Nome del fornitore:  Bohlender
Certificates
Grounding cables, b.safe
Grounding cables, b.safe
11 varianti
Product Details & Documents
For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
  • Choose the suitable connection to earth that we offer in our range of grounding cables with different connectors
  • Customised versions can be offered on request
  • Suitable grounding accessories for b.safe products
The scope of delivery of the ring cable lug includes screw, nut and washer.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • 590-0337
    Grounding cable with 2× clip
    Grounding cable with 2× clip
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 51.60 SFr.
    51.60 SFr.
    1 * 1 ST
       51.60 SFr.
  • 590-0343
    Grounding cable with 2× ring cable lug M6
    Grounding cable with 2× ring cable lug M6
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 39.00 SFr.
    39.00 SFr.
    1 * 1 ST
       39.00 SFr.
  • 590-0340
    Grounding cable with clip and banana plug
    Grounding cable with clip and banana plug
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 54.80 SFr.
    54.80 SFr.
    1 * 1 ST
       54.80 SFr.
  • 590-0338
    Grounding cable with clip and ring cable lug M6
    Grounding cable with clip and ring cable lug M6
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 53.70 SFr.
    53.70 SFr.
    1 * 1 ST
       53.70 SFr.
  • 590-0345
    Grounding cable with clip and stainless steel strap
    Grounding cable with clip and stainless steel strap
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 93.90 SFr.
    93.90 SFr.
    1 * 1 ST
       93.90 SFr.
  • 590-0341
    Grounding cable with MC plug and ring cable lug M6
    Grounding cable with MC plug and ring cable lug M6
    1,5 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 38.40 SFr.
    38.40 SFr.
    1 * 1 ST
       38.40 SFr.
  • 590-0344
    Grounding cable with 2× ring cable lug M6
    Grounding cable with 2× ring cable lug M6
    3,0 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43.20 SFr.
    43.20 SFr.
    1 * 1 ST
       43.20 SFr.
  • 590-0342
    Grounding cable with clip and clip for tube Ø 32 mm
    Grounding cable with clip and clip for tube Ø 32 mm
    3,0 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 50.20 SFr.
    50.20 SFr.
    1 * 1 ST
       50.20 SFr.
  • 590-0339
    Grounding cable with clip and ring cable lug M6
    Grounding cable with clip and ring cable lug M6
    3,0 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 53.20 SFr.
    53.20 SFr.
    1 * 1 ST
       53.20 SFr.
  • BOHLR606-05
    Grounding cable with clip and 13 - 18 mm Ø tube clip
    Grounding cable with clip and 13 - 18 mm Ø tube clip
    3,0 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 47.50 SFr.
    47.50 SFr.
    1 * 1 ST
       47.50 SFr.
  • BOHLR607-03
    Grounding cable with ring cable plug M6 and 32 mm Ø tube clip
    Grounding cable with ring cable plug M6 and 32 mm Ø tube clip
    3,0 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 44.70 SFr.
    44.70 SFr.
    1 * 1 ST
       44.70 SFr.