Human recombinant mesothelin (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:His Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 0,01 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Human Mesothelin, His Tag, low endotoxin at 0,5 μg/ml (100 μl/well) can bind Anti-MSLN MAb, Human IgG1 with a linear range of 0,2 - 3 ng/ml (QC tested)
- ID gene:Q13421
- Protein synonyms:MPF|MSLN|Mesothelin
- Protein/peptide name:Mesothelin
- Purezza:>95% as determined by SDS-PAGE
- Peso molecolare:33,0 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Temperatura di spedizione:RT