Human recombinant siglec-10 (from HEK293)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 0,01 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyopilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.; Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Human Siglec-2, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin at 2 μg/ml (100 µl/well) can bind Anti-Human CD22 with a linear range of 4-63 ng/ml (QC tested).
- ID gene:P20273-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:BL-CAM|SIGLEC-2|CD22|Siglec2|SIGLEC2|SIGLEC2FLJ22814
- Protein/peptide name:Siglec-2
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:103,0 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyopilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT