Mouse recombinant M-CSF R (from HEK293)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Mouse
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation; Measured by its binding ability in a functional ELISA. immobilised Mouse M-CSF Protein at 5 μg/ml (100 μl/well) can bind Mouse M-CSF R, His Tag (Cat. No. ACRBCSR-M52E7) with a linear range of 0,078 - 0,625 μg/ml (Routinely tested)
- ID gene:P09581
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:CD115|CSFR|M-CSFR|C-FMS|FMS|FIM2|CSF1R
- Protein/peptide name:M-CSF R
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:57,1 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT