Mouse recombinant CD27 Ligand (from HEK293)
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Mouse
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- ID gene:O55237-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:CD27LG|TNFSF7|TNFSF7G|CD27L|CD70
- Protein/peptide name:CD27 Ligand
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:18,6 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT
Frequently Bought Together