Llama recombinant IgG2b Fc (from HEK293)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Llama
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:IgG2B|IgG2b Fc
- Protein/peptide name:IgG2b Fc
- Purezza:>90%
- Peso molecolare:27,3 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT