Human recombinant UCH-L3 (from E. coli)
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- ID gene:P15374-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:Ubiquitin thioesterase L3|UCHL3
- Protein/peptide name:UCH-L3
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:27,0 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder, RT
Frequently Bought Together