ContactUsLinkComponent
Human recombinant CD30 (from HEK293 cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Human recombinant CD30 (from HEK293 cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human recombinant CD30 (from HEK293 cells), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Fc Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Protein synonyms:
    Ki-1|CD30|D1S166E|TNFRSF8
  • Protein/peptide name:
    CD30
  • Purezza:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    64,6 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Please contact us for detailed information.
  • Temperatura di spedizione:
    RT