Human recombinant BAFFR (from HEK293 cells), Biotin
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Biotinylated Human BAFFR / TNFRSF13C protein, His,Avitag™ (MALS verified).
Specifiche
- Coniugazione:Biotina
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:His, Avitag™
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID gene:Q96RJ3-1
- Protein synonyms:CVID4|BAFFR|BAFF-R|BROMIX|CD268|TNFRSF13C|prolixin
- Protein/peptide name:BAFFR
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:10,1 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT