ContactUsLinkComponent
Human recombinant Alpha-Synuclein (from E. coli)
Human recombinant Alpha-Synuclein (from E. coli)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Human recombinant Alpha-Synuclein (from E. coli)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    His Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    P37840-1
  • Protein synonyms:
    PARK1|SNCA|alpha-Synuclein|NACP
  • Protein/peptide name:
    Alpha-Synuclein
  • Purezza:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    16,3 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 100 mM NaAC, pH 7,0. Normally trehalose is added as protectant before Lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT