Mouse recombinant BAFF (from HEK293)
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Mouse
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 0,1 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyopilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation; Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilised Mouse BAFF, Mouse IgG2a Fc Tag at 5 μg/ml (100 µl/well) can bind Mouse BCMA, Fc Tag with a linear range of 2-10 ng/ml (QC tested).
- ID gene:Q9WU72-1
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:CD257|ZTNF4|THANK|TALL-1|TNFSF20|DTL|TNFSF13B|TALL1|BLYS|BAFF
- Protein/peptide name:BAFF
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:47,7 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyopilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 100 mM Glycine, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT