Mouse recombinant B7-H3 (from HEK293)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Mouse
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- Attività biologica:Lyopilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- ID gene:Q8VE98
- Senza corriere:Y
- Protease-free:Y
- Senza animali:Y
- Protein synonyms:B7 homolog 3|B7-H3|CD276
- Protein/peptide name:B7-H3
- Purezza:>95%
- Peso molecolare:50,1 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyopilised from 0,22 μm filtered solution in Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Esente da nucleasi:Y
- Temperatura di spedizione:Powder,RT