Human recombinant netrin receptor DCC (from HEK293 cells)
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:His Tag (MALS verified)
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- ID gene:P43146-1
- Protein synonyms:Netrin receptor DCC|IGDCC1|netrin receptor DCC|DCC
- Protein/peptide name:Netrin receptor DCC
- Peso molecolare:119,5 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Please contact us for detailed information.
- Temperatura di spedizione:RT
Frequently Bought Together