ContactUsLinkComponent
Human recombinant MUC-17 (from HEK293 cells)
Human recombinant MUC-17 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Certificati
Human recombinant MUC-17 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    His Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • ID gene:
    Q685J3-1
  • Protein synonyms:
    MUC3|Mucin-17|MUC17|MUC-17|MUC-3
  • Protein/peptide name:
    MUC-17
  • Purezza:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    31,2 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT