Human recombinant MAG/ Siglec-4a (from HEK293 cells)
Supplier: ACRO Biosystems
Certificates
About this item
Specifications
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:Fc Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID gene:P20916-1
- Protein synonyms:GMA|MAG|Siglec-4a|S-MAG
- Protein/peptide name:MAG/ Siglec-4a
- Purezza:>95% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:81,1 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT