Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant integrin alpha E beta 7 (from HEK293)
50 µG
Codice catalogo ACRBIT7-H52W7-50UG
Marketsource
Nome del fornitore:   ACRO Biosystems
Human recombinant integrin alpha E beta 7 (from HEK293)
Codice catalogo ACRBIT7-H52W7-50UG
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Marketsource
Numero CAS:  
Human recombinant integrin alpha E beta 7 (from HEK293)
50 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 360.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Protease-free:
    Y
  • Senza animali:
    Y
  • Protein/peptide name:
    Integrin alpha E beta 7
  • Purezza:
    >90%
  • Attività biologica:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Protein synonyms:
    Integrin alpha E beta 7|ITGAE and ITGB7
  • Specie:
    Human
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Senza corriere:
    Y
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Peso molecolare:
    128,6 kDa (ITGAE) and 81,8 kDa (ITGB7)
  • Esente da nucleasi:
    Y
  • Cat. No.:
    ACRBIT7-H52W7-50UG
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Livello di endotossine:
    Low
  • ID gene:
    P38570-1 (ITGAE) and P26010-1 (ITGB7)
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    Powder,RT