Human recombinant Tau-441 (from E. coli)
Human Tau-441 / 2N4R Protein Tag.
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- ID gene:P10636-8
- Protein synonyms:FTDP-17|MAPT|TAU|MTBT1|PHF-tau|MSTD|Tau|DDPAC
- Protein/peptide name:Tau-441
- Purezza:>90% as determined by reduced SDS-PAGE.
- Peso molecolare:47,9 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 1 mM TCEP, 1 mM EDTA, pH7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Temperatura di spedizione:RT
Frequently Bought Together