Cynomolgus monkey recombinant CD73 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Cynomolgus CD73 Protein, His Tag (active enzyme).
Specifiche
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Cynomolgus monkey
- Sequenza tag:His Tag (active enzyme)
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Protein synonyms:5'-Nucleotidase|5'-NT|NTE|NT5|NT5E|CD73
- Protein/peptide name:CD73
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:60,0 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in Tris and NaCl, pH 7,5. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
- Temperatura di spedizione:RT