Human recombinant CD8 alpha (from HEK293 cells), Biotin
Nome del fornitore: ACRO Biosystems
Certificati
Informazioni su questo articolo
Biotinylated Human CD8 alpha / CD8A Protein, His,Avitag™, ACROBiosystems.
Specifiche
- Coniugazione:Biotina
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:His, Avitag™
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
- ID gene:P01732-1
- Protein synonyms:p32|CD8A|Leu2|MAL|CD8
- Protein/peptide name:CD8 alpha
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:21,2 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT