ContactUsLinkComponent
Human recombinant IL-1 RAcP (from HEK293 cells)
Human recombinant IL-1 RAcP (from HEK293 cells)
Codice catalogo ACRBILP-H5225-1MG
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Numero CAS:  
Human recombinant IL-1 RAcP (from HEK293 cells)
Codice catalogo ACRBILP-H5225-1MG
Nome del fornitore:  ACRO Biosystems
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    1 mg
  • Conf:
    1 mg
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Bio-Markers & CD Antigens
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method.
  • Protease-free:
    Y
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    IL1RAP|IL1R3|IL-1RAcP|C3orf13
  • UniProtKB:
    Q9NPH3
  • Protein/peptide name:
    IL-1 RAcP
  • Purezza:
    >95% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    40 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation
  • Temperatura di spedizione:
    Powder,RT