Human recombinant TGF-beta 1 (from HEK293 cells), Biotin
Nome del fornitore: ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Informazioni su questo articolo
Biotinylated Human TGF-Beta 1 / TGFB1 Protein, Avitag™.
Specifiche
- Coniugazione:Biotina
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:HEK293 cells
- Specie:Human
- Sequenza tag:Avitag™
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- Attività biologica:Biotinylated Human TGF-Beta 1, Avitag™;;;;;;;
- ID gene:P01137-1
- Protein synonyms:TGF-beta-1|CEDLAP|TGF-beta 1|TGFB|DPD1|TGFB1
- Protein/peptide name:TGF-beta 1
- Purezza:>95% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:14,5 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in 60% ACN, 0,085% TFA in Water. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT