Human recombinant SLC1A5 (from E.coli)
Supplier: ACROBIOSYSTEMS
Certificates
About this item
Human SLC1A5 Protein Tag, TrxA Tag.
Specifications
- Coniugazione:Non coniugato
- Protein/peptide type:Recombinant
- Sorgente luminosa:E. coli
- Specie:Human
- Sequenza tag:TrxA Tag
- Condizioni di conservazione:–20 °C
- Contenuto di endotossine:Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
- ID gene:Q15758-1
- Protein synonyms:RDRC|RD114|ASCT2M7VS1|AAAT|RDR|R16|RDRCFLJ31068|ATB(0)|ASCT2|M7V1ATBO|M7V1
- Protein/peptide name:SLC1A5
- Purezza:>90% as determined by SDS-PAGE.
- Peso molecolare:22,5 kDa
- Livello di endotossine:Low
- Formulazione:Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
- Temperatura di spedizione:RT