ContactUsLinkComponent
Human recombinant siglec-15 (from HEK293 cells)
Human recombinant siglec-15 (from HEK293 cells)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Mouse IgG2a Fc Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • ID gene:
    Q6ZMC9-1
  • Protein synonyms:
    Siglec-15|SIGLEC-15|Siglec15|CD33L3|CD33 antigen-like 3|sialic acid-binding Ig-like lectin 15
  • Protein/peptide name:
    Siglec-15
  • Peso molecolare:
    53,4 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Please contact us for detailed information.
  • Temperatura di spedizione:
    RT
Frequently Bought Together