ContactUsLinkComponent
Human recombinant NRG1 Beta 1 (from HEK293 cells)
Human recombinant NRG1 Beta 1 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Certificati
Human recombinant NRG1 Beta 1 (from HEK293 cells)
Nome del fornitore:  ACROBIOSYSTEMS
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    HEK293 cells
  • Specie:
    Human
  • Sequenza tag:
    Fc Tag
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Less than 1,0 EU per μg by the LAL method
  • ID gene:
    Q02297-6
  • Protein synonyms:
    Neuregulin1 beta 1|NDF|SMDF|ARIA|NRG1 Beta 1|NRG1|HRG1 beta 1|GGF|Neuregulin-1 beta 1|HRGA|HGL
  • Protein/peptide name:
    NRG1 Beta 1
  • Purezza:
    >90% as determined by SDS-PAGE.
  • Peso molecolare:
    53,2 kDa
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    Lyophilised from 0,22 μm filtered solution in PBS, pH 7,4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilisation.
  • Temperatura di spedizione:
    RT